2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111407-1G
OR111407-250MG
APOSOR111407-1GEA
14490
CZK
APOSOR111407-1G
APOSOR111407-250MG
2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
Vzorec:
C₉H₈BrN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18392226 CAS číslo: 1069114-80-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |