Tisk…
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111399-1G OR111399-250MG
APOSOR111399-1GEA 6620 CZK
APOSOR111399-1G APOSOR111399-250MG
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01871320
CAS číslo: 138621-63-3