Tisk…
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111394-1G OR111394-5G
APOSOR111394-1GEA 6420 CZK
APOSOR111394-1G APOSOR111394-5G
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01934740
CAS číslo: 261363-53-5