Tisk…
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR111393-1G OR111393-250MG
APOSOR111393-1GEA 10680 CZK
APOSOR111393-1G APOSOR111393-250MG
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₉H₄BrClOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28992243
CAS číslo: 1935390-73-0
UN: 3261
ADR: 8,III