4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111392-1G
OR111392-5G
APOSOR111392-1GEA
6950
CZK
APOSOR111392-1G
APOSOR111392-5G
4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
Vzorec:
C₁₁H₁₇ClN₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23715688 CAS číslo: 1252555-02-4 |