Tisk…
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111390-10G OR111390-1G OR111390-5G
APOSOR111390-10GEA 13230 CZK
APOSOR111390-10G APOSOR111390-1G APOSOR111390-5G
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863250
CAS číslo: 2521-13-3