Tisk…
4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111379-1G OR111379-5G
APOSOR111379-1GEA 0 CZK
APOSOR111379-1G APOSOR111379-5G
4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30481155
CAS číslo: 2197052-81-4