Tisk…
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111377-1G OR111377-5G
APOSOR111377-1GEA 0 CZK
APOSOR111377-1G APOSOR111377-5G
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30481151
CAS číslo: 316831-31-9