Tisk…
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111369-10G OR111369-1G OR111369-5G
APOSOR111369-10GEA 0 CZK
APOSOR111369-10G APOSOR111369-1G APOSOR111369-5G
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₅S
MW: 250.656 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09947771
CAS číslo: 17641-39-3