3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR111356-1G
OR111356-5G
OR111356-250MG
APOSOR111356-1GEA
5960
CZK
APOSOR111356-1G
APOSOR111356-5G
APOSOR111356-250MG
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbonitrile
Vzorec:
C₉H₄ClNS MW: 193,653 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00631175 CAS číslo: 28989-29-9 |