Tisk…
(2-Chloroethyl)cyclohexane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111352-10G OR111352-1G OR111352-5G
APOSOR111352-10GEA 0 CZK
APOSOR111352-10G APOSOR111352-1G APOSOR111352-5G
(2-Chloroethyl)cyclohexane
(2-Chloroethyl)cyclohexane
Vzorec: C₈H₁₅Cl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11646261
CAS číslo: 1073-61-6