3,4-Dichlorobenzyl iodide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR111348-1G
OR111348-5G
APOSOR111348-1GEA
3480
CZK
APOSOR111348-1G
APOSOR111348-5G
3,4-Dichlorobenzyl iodide
3,4-Dichlorobenzyl iodide
Vzorec:
C₇H₅Cl₂I Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06410705 CAS číslo: 142523-67-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |