Tisk…
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111318-1G OR111318-250MG
APOSOR111318-1GEA 6420 CZK
APOSOR111318-1G APOSOR111318-250MG
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₈INO₃
MW: 281,048 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28992249
CAS číslo: 1356600-24-2