Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR111283-1G
OR111283-5G
APOSOR111283-1GEA
9100
CZK
APOSOR111283-1G
APOSOR111283-5G
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Vzorec:
C₈H₈ClNO₃ MW: 201,607 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14698193 CAS číslo: 1214366-84-3 |