Tisk…
4-Azepan-1-ylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111240-10G OR111240-1G OR111240-5G
APOSOR111240-10GEA 0 CZK
APOSOR111240-10G APOSOR111240-1G APOSOR111240-5G
4-Azepan-1-ylbenzonitrile
4-Azepan-1-ylbenzonitrile
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂
MW: 200,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11038470
CAS číslo: 162377-67-5