Tisk…
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111217-10G OR111217-5G
APOSOR111217-10GEA 0 CZK
APOSOR111217-10G APOSOR111217-5G
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Vzorec: C₈H₆ClNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16835766
CAS číslo: 18527-22-5