Tisk…
1-(1-Adamantyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111208-10G OR111208-1G OR111208-5G
APOSOR111208-10GEA 0 CZK
APOSOR111208-10G APOSOR111208-1G APOSOR111208-5G
1-(1-Adamantyl)ethanol
1-(1-Adamantyl)ethanol
Vzorec: C₁₂H₂₀O
MW: 180.287 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321095
CAS číslo: 26750-08-3