Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR111196-1G
OR111196-5G
APOSOR111196-1GEA
5920
CZK
APOSOR111196-1G
APOSOR111196-5G
Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₄O₂S MW: 256,325 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29060042 CAS číslo: 2109229-22-1 |