Tisk…
N,N-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111194-10G OR111194-1G OR111194-5G
APOSOR111194-10GEA 0 CZK
APOSOR111194-10G APOSOR111194-1G APOSOR111194-5G
N,N-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
N,N-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Vzorec: C₄H₈N₄S
MDL Number: MFCD18805198
CAS číslo: 72269-96-6