Tisk…
tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111193-1G OR111193-5G
APOSOR111193-1GEA 0 CZK
APOSOR111193-1G APOSOR111193-5G
tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉N₅O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24469692
CAS číslo: 244201-29-4