Tisk…
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111192-1G OR111192-5G
APOSOR111192-1GEA 12730 CZK
APOSOR111192-1G APOSOR111192-5G
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₈N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086154
CAS číslo: 50880-19-8