Tisk…
3-(Allyloxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111184-10G OR111184-5G OR111184-1G
APOSOR111184-10GEA 5890 CZK
APOSOR111184-10G APOSOR111184-5G APOSOR111184-1G
3-(Allyloxy)benzaldehyde
3-(Allyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04227161
CAS číslo: 40359-32-8