Tisk…
4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111170-10G OR111170-1G OR111170-5G
APOSOR111170-10GEA 0 CZK
APOSOR111170-10G APOSOR111170-1G APOSOR111170-5G
4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
Vzorec: C₁₃H₈N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02680815
CAS číslo: 104691-51-2