Tisk…
4-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111168-10G OR111168-1G OR111168-5G
APOSOR111168-10GEA 0 CZK
APOSOR111168-10G APOSOR111168-1G APOSOR111168-5G
4-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
4-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₈ClN₃
MW: 253,686 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22043209
CAS číslo: 118000-64-9