Tisk…
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111144-1G OR111144-5G
APOSOR111144-1GEA 6420 CZK
APOSOR111144-1G APOSOR111144-5G
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₉BrN₂O₂
MW: 233,063 g/mol
Bod tání: 131…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11054303
CAS číslo: 6076-14-8