Tisk…
N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111139-10G OR111139-1G OR111139-5G
APOSOR111139-10GEA 0 CZK
APOSOR111139-10G APOSOR111139-1G APOSOR111139-5G
N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
Vzorec: C₁₈H₂₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28987629
CAS číslo: 38630-89-6