Tisk…
N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111138-1G OR111138-5G
APOSOR111138-1GEA 0 CZK
APOSOR111138-1G APOSOR111138-5G
N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Vzorec: C₁₆H₂₅BrN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28987633
CAS číslo: 1924343-26-9