Tisk…
2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111137-5G OR111137-10G OR111137-1G
APOSOR111137-5GEA 13860 CZK
APOSOR111137-5G APOSOR111137-10G APOSOR111137-1G
2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
Vzorec: C₁₃H₁₇Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00439054
CAS číslo: 212392-34-2