Tisk…
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111135-1G OR111135-5G
APOSOR111135-1GEA 0 CZK
APOSOR111135-1G APOSOR111135-5G
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
Vzorec: C₁₅H₂₀N₂O
MW: 244.332 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15524847
CAS číslo: 207619-50-9