Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111132-1G OR111132-250MG
APOSOR111132-1GEA 6620 CZK
APOSOR111132-1G APOSOR111132-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Vzorec: C₈H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09994637
CAS číslo: 136117-70-9