Tisk…
Methyl 2-naphthylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111126-1G OR111126-5G
APOSOR111126-1GEA 5790 CZK
APOSOR111126-1G APOSOR111126-5G
Methyl 2-naphthylacetate
Methyl 2-naphthylacetate
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263745
CAS číslo: 2876-71-3