Tisk…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111121-1G OR111121-5G
APOSOR111121-1GEA 0 CZK
APOSOR111121-1G APOSOR111121-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec: C₈H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12022285
CAS číslo: 116834-97-0