Tisk…
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111117-1G OR111117-5G
APOSOR111117-1GEA 6620 CZK
APOSOR111117-1G APOSOR111117-5G
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Vzorec: C₉H₁₆N₄O
MW: 196.25 g/mol
Bod tání: 155.5…156.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115380
CAS číslo: 568577-87-7