Tisk…
2,2,6,6-Tetramethyl-1-(4-nitrobenzoyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111115-1G OR111115-5G
APOSOR111115-1GEA 0 CZK
APOSOR111115-1G APOSOR111115-5G
2,2,6,6-Tetramethyl-1-(4-nitrobenzoyl)piperidine
2,2,6,6-Tetramethyl-1-(4-nitrobenzoyl)piperidine
Vzorec: C₁₆H₂₂N₂O₃
MW: 290,357 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28954642
CAS číslo: 213414-47-2