1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111114-1G
OR111114-5G
APOSOR111114-1GEA
0
CZK
APOSOR111114-1G
APOSOR111114-5G
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₂O₃ MW: 234,251 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00444400 CAS číslo: 20857-92-5 |