Tisk…
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111112-1G OR111112-5G
APOSOR111112-1GEA 1700 CZK
APOSOR111112-1G APOSOR111112-5G
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00229078
CAS číslo: 7291-01-2