Tisk…
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111104-1G OR111104-5G
APOSOR111104-1GEA 2480 CZK
APOSOR111104-1G APOSOR111104-5G
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263248
CAS číslo: 114086-30-5