Tisk…
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111102-1G OR111102-250MG
APOSOR111102-1GEA 6620 CZK
APOSOR111102-1G APOSOR111102-250MG
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
Vzorec: C₈H₃Br₂ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28954638
CAS číslo: 1858241-98-1