Tisk…
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR111098-1G OR111098-5G
APOSOR111098-1GEA 2900 CZK
APOSOR111098-1G APOSOR111098-5G
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₃O₄S
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00486543
CAS číslo: 3740-18-9
UN: 3261
ADR: 8,III