Tisk…
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethanone
OR111097-1G OR111097-250MG
APOSOR111097-1GEA 7280 CZK
APOSOR111097-1G APOSOR111097-250MG
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
Vzorec: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241.081 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444468
CAS číslo: 151427-19-9
UN: 1759
ADR: 8 III