Tisk…
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111096-1G OR111096-5G OR111096-250MG
APOSOR111096-1GEA 2480 CZK
APOSOR111096-1G APOSOR111096-5G APOSOR111096-250MG
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MDL Number: MFCD02251329
CAS číslo: 4805-70-3