Tisk…
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111088-1G OR111088-250MG
APOSOR111088-1GEA 9720 CZK
APOSOR111088-1G APOSOR111088-250MG
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₁₁NOS
Bod varu: 50…52 °C (2 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07381826
CAS číslo: 211942-98-2