Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR111087-1G
OR111087-100MG
OR111087-250MG
APOSOR111087-1GEA
13230
CZK
APOSOR111087-1G
APOSOR111087-100MG
APOSOR111087-250MG
Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₉H₇NO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12022282 CAS číslo: 478149-02-9 |