Tisk…
Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111086-1G OR111086-5G OR111086-10G
APOSOR111086-1GEA 0 CZK
APOSOR111086-1G APOSOR111086-5G APOSOR111086-10G
Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₄Cl₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28347986
CAS číslo: 1858255-30-7