Tisk…
2-(2-Ethylphenyl)hydrazinecarbothioamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111085-5G OR111085-10G OR111085-1G
APOSOR111085-5GEA 0 CZK
APOSOR111085-5G APOSOR111085-10G APOSOR111085-1G
2-(2-Ethylphenyl)hydrazinecarbothioamide
2-(2-Ethylphenyl)hydrazinecarbothioamide
Vzorec: C₉H₁₃N₃S
MW: 195,285 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01566654
CAS číslo: 65078-19-5