Tisk…
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111084-1G OR111084-5G
APOSOR111084-1GEA 1660 CZK
APOSOR111084-1G APOSOR111084-5G
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
Vzorec: C₄H₈N₄OS
MW: 160,198 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28347985
CAS číslo: 1858241-76-5