N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111082-1G
OR111082-5G
OR111082-10G
APOSOR111082-1GEA
0
CZK
APOSOR111082-1G
APOSOR111082-5G
APOSOR111082-10G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide
Vzorec:
C₁₀H₇ClN₄O₃ MW: 266,641 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28347983 CAS číslo: 1858249-82-7 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)