Tisk…
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine-1-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111081-1G OR111081-5G OR111081-10G
APOSOR111081-1GEA 0 CZK
APOSOR111081-1G APOSOR111081-5G APOSOR111081-10G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine-1-carboxamide
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine-1-carboxamide
Vzorec: C₁₂H₁₅ClN₄O₃
MDL Number: MFCD28347982
CAS číslo: 1858255-73-8