Tisk…
(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111076-10G OR111076-1G OR111076-5G
APOSOR111076-10GEA 24600 CZK
APOSOR111076-10G APOSOR111076-1G APOSOR111076-5G
(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂N₂O₂
MW: 261,105 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00228728
CAS číslo: 27143-09-5