Tisk…
6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111073-10G OR111073-1G OR111073-5G
APOSOR111073-10GEA 38690 CZK
APOSOR111073-10G APOSOR111073-1G APOSOR111073-5G
6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂O
MW: 220,655 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052646
CAS číslo: 75926-64-6